Få mere at vide
Sartorius™ Optifit Tips i FlexiBulk Packs
Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 200μ L
10 til 1000μ L
5 til 350μ L
50 til 1200 μL
Farvekode:
Gul
Lilla
Lyseblå
Mørkeblå
Orange
Længde (metrisk):
5,1 cm
5,4 cm
6,85 cm
7,15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 960
Beskrivelse
Optifit Tips
- Perfekt pasform og tætning for at sikre den højest mulige nøjagtighed og præcision
- Ergonomisk og let spidsfastgørelse/udkast via Optiload-funktionen i Sartorius pipetter
- Farvekodet for let matchning med passende Sartorius pipetter
- Brede spidser til rådighed for bedre dispensering af vanskelige prøver, såsom tyktflydende væsker
- Kompatibel med Picus™ NxT , Picus™ , eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus pipetter og de fleste andre pipettemærker
- I overensstemmelse med ISO 9001, ISO 14001 og ISO 13485 kvalitetsstandarder
- Bekvemmelighed og besparelser
- Kombinerer de lave omkostninger ved bulkspidser med at spare plads og forbedre brugervenligheden
- Reducerer emballagestørrelsen med op til 40 % og reducerer emballageaffald med næsten 50 %
- Materialer i FlexiBulk-pakken er 100 % egnede til at blive brugt som energiaffald
- Plukke& Placér organisering for hurtig og nem montering af hylder med direkte spids
- Let at åbne/lukke låget for nem adgang til spidsen og til at beskytte spidserne
- Kvalitet og renhed
- Indeholder nøjagtig samme spidser af høj kvalitet som andre emballagemuligheder
- Sikrer spidsrenhed med partispecifikke certifikater
- Ikke-sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og endotoksiner
- Fremstillet under ISO Klasse 8 renrumsforhold
- Låget giver en lufttæt forsegling under transport og opbevaring for sikret renhed
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 til 1200 μL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 7,15 cm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Til dagligt laboratoriearbejde |
| Format | Bulk |
| Mængde | 480 |
| Farvekode | Lilla |
| Til brug med (udstyr) | Sartorius, Sartorius Biohit, Universal Fit |
| Vis mere |