Beskrivelse
- De ufiltrerede Optifit spidser er designet til at passe sømløst sammen med alle Sartorius pipetter (Picus™ 2, Picus™, Picus™ NxT, Tacta™, Mline™, Plus Proline™).
- Til anvendelser med større volumen-overførsler er 10 ml Optifit spidserne specifikt designet til at levere præcis og præcis ydeevne.
- Spidserne fremstilles i et ISO 8-certificeret renrumsmiljø.
- Spidserne er fuldt kompatible med Sartorius tipbokse og kan autoklaveres (121 °C i 20 minutter).
- Bemærk: For Waters™ Andrew+™ Pipetting Robot, besøg venligst Waters e-shop for kompatible 10 ml spidser (SKU: 700013301).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klarhed |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Format | Bulk, pakket i poser |
| Tip stil | Standard |
| Produkttype | Tip |
| Til brug med (udstyr) | Universel pasform |
| Materiale | Polypropylen |