Få mere at vide
Sartorius Optifit Pipetspidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31940825 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet
31940825 Steril
31940822 Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31940825 Leverandør Sartorius Leverandørnr. LHG790201
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Minimerer behovet for konventionelle materialer, samtidig med at pipetteringen opretholdes
  • Fremstillet af jomfruelig polypropylen.
  • Strenge kvalitetsstandarder (ISO 9001 og ISO 13485) overholdes i alle faser af processen, fra RD til produktion og levering.
  • Spidserne fremstilles under ISO 8 klassificerede renrumsforhold for at undgå forurening og er certificeret og testet for DNase, RNase, humant DNA og endotoksiner.
  • Præsteriliserede spidser er også tilgængelige til laboratoriearbejde, hvor renhedskrav er af kritisk betydning, og de frigives til salg, når de har opfyldt testkravene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klarhed
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Stativ, 10 x 96
Tip stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) Sartorius