Beskrivelse
- Fremstillet af jomfruelig polypropylen.
- Strenge kvalitetsstandarder (ISO 9001 og ISO 13485) overholdes i alle faser af processen, fra RD til produktion og levering.
- Spidserne fremstilles under ISO 8 klassificerede renrumsforhold for at undgå forurening og er certificeret og testet for DNase, RNase, humant DNA og endotoksiner.
- Præsteriliserede spidser er også tilgængelige til laboratoriearbejde, hvor renhedskrav er af kritisk betydning, og de frigives til salg, når de har opfyldt testkravene.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klarhed |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Format | Stativ, 10 x 96 |
| Tip stil | Ergonomi |
| Til brug med (udstyr) | Sartorius |
| Materiale | Polypropylen |