Få mere at vide
Sartorius Optifit Udvidede tips
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
Ikke-filtrerede spidser designet til bedst mulig tilpasning og tætning for at sikre den højest mulige nøjagtighed og præcision. Disse pipettespidser muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse ved at være kompatible med Optiload-funktionen i Sartorius Picus™ NxT , Picus™ , Tacta™ , mLINE™ , og Proline™ Plus pipetter. De renhedscertificerede spidser er fremstillet i ISO 8 klassificerede renrumsforhold for at undgå enhver kontaminering og testes for DNase, RNase og endotoksiner pr. hver tiplot.
- Ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkast sikret ved spidskompatibilitet med Optiload-funktionen af Sartorius pipetter
- Nem matchning med en passende Sartorius pipette med farvekodede spidsbakker
- Nem, enhåndsåbning og lukning af flip-top stativer
- Forbedret spidsidentifikation og sporbarhed med informative reoletiketter, der angiver spidsvolumen, produktnummer, lotnummer og renhedsniveau
- Enkeltbakke og genopfyldningspakkespidser er RNase-, DNase- og endotoksinfri certificeret efter lotnummer
- Miljøvenlige materialer brugt i spidser, bakker og stativer er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes som energiaffald
- Mindre spild ved at genbruge de fuldt °autoklaverbare (121 C, 20 min) spidsstativer med genopfyldning eller bulkspidser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fri for DNase, RNAse og endotoksiner |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klarhed |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | Optifit Udvidede præsterliserede pipettespidser |
| Længde (engelsk) | 3,05 tommer. |
| Længde (metrisk) | 77.5 mm |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i henhold til ISO9001, ISO14001 og ISO13485 standarder; ISO klasse 8 renrumstilstand; CE klage |
| Vis mere |