Få mere at vide
Sartorius Optifit 50 til 1200uL spidser, forlænget længde, enkelt genopfyldningspakke
Shop alle Sartorius produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren resulterer i den bedst mulige nøjagtighed og præcision. Kompatibel med Optiload-funktionen i Picus , eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus pipettere, der muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning.
- Præcisionsfremstillede spidser
- Giv den bedst mulige nøjagtighed og præcision
- Kompatibel med de fleste andre pipettefabrikater
- ISO 8 Clean Room-fremstillingsproces
- Fremstillet af jomfru polypropylen af højeste kvalitet
- DNase, RNase og endotoksin-fri certificeret
- e-stråle præsteriliseret
- Informativ stativmærkning forbedrer spidsidentifikation og sporbarhed: volumen, produktnummer, lotnummer
- Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige
- Lufttæt plastikindpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring (plastikindpakning er almindeligt affald)
- 20 bakker med 96 spidser afhængig af spidsvolumen
- Spidsbakker er farvekodede for at angive den matchende, farvekodede pipette
- Fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Mørk lilla |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 3,54''. |
| Længde (metrisk) | 9cm |
| Certificeringer/compliance | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP og endotoksinfri |
| Format | Genopfyldning |
| Vis mere |