Få mere at vide
Sartorius Optifit 100 til 5000uLTips, Bulk i en kasse
Artikelnummer. 13197304 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13197304 5000μ L Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 13197304 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 780300
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Det perfekte match til din pipetter
Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren resulterer i den bedst mulige nøjagtighed og præcision. Kompatibel med Optiload-funktionen i Picus , eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus pipettere, der muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning.
  • Præcisionsfremstillede spidser
  • Giv den bedst mulige nøjagtighed og præcision
  • Kompatibel med de fleste andre pipettefabrikater
  • ISO 8 Clean Room-fremstillingsproces
  • Fremstillet af jomfru polypropylen af højeste kvalitet
  • Informativ stativmærkning forbedrer spidsidentifikation og sporbarhed: volumen, produktnummer, lotnummer
  • Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige
  • Pakket i udtagelige poser i papkasser
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5000μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Grøn
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 15cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Bulk
Tip stil Standard
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Grøn
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Uddannet Nej
Produktlinje Optifit