Få mere at vide
Sartorius Optifit 10 til 1000 μL spidser med bred boring, enkelte bakker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10748854 Shop alle Sartorius produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10748854
Brand: Sartorius 791020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det perfekte match til din pipetter
Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren resulterer i den bedst mulige nøjagtighed og præcision. Kompatibel med Optiload-funktionen i Picus , eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus pipettere, der muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning.
  • Præcisionsfremstillede spidser
  • Giv den bedst mulige nøjagtighed og præcision
  • Kompatibel med de fleste andre pipettefabrikater
  • ISO 8 Clean Room-fremstillingsproces
  • Fremstillet af jomfru polypropylen af højeste kvalitet
  • DNase, RNase og endotoksin-fri certificeret
  • Fås som e-beam præsteriliseret eller ikke-steriliseret
  • Informativ stativmærkning forbedrer spidsidentifikation og sporbarhed: volumen, produktnummer, lotnummer
  • Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige
  • Lufttæt plastikindpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring (plastikindpakning er almindeligt affald)
  • Spidsbakker er farvekodede for at angive den matchende, farvekodede pipette
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,69 tommer.
Længde (metrisk) 6.85cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Standard
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Uddannet Nej
Produktlinje Optifit