Få mere at vide
Sartorius™ Optifit™ 1-10 mL spidsbakke
Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ikke-filtreret
- 1 til 10 ml kapacitet, 155 mm længde, 35 spidser pr. bakke
- Fremstillet af polypropylen
- Muliggør ergonomisk montering og tætning med nøjagtighed og præcision
- Kompatibel med Optiload-funktionen i Sartorius Picus™ NxT , Picus eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus pipetter
- Renhedscertificeret spidsstativ
- Farvekodet for nem matchning med en tilsvarende farvekodet pipette
- Strenge kvalitetsstandarder for ISO 9001 og ISO 13485
- Testet for DNase, RNase og endotoksiner pr. hver tiplot
- Miljøvenlige materialer brugt i spidser og bakker er 100 % genanvendelige eller kan forbrændes som energiaffald
- Fuldt autoklaverbar ved 121 °C, ved 1 bar, i 20 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klarhed |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 155 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, 13485 |
| Rene krav | ISO 8 klassificerede renrumsforhold |
| Til brug med (applikation) | Pipetting (Pipettering) |
| Format | Stativ |
| Vis mere |