Få mere at vide
Sartorius Optifit 0,5 til μ200 l spidser, enkelt genopfyldningspakke
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13154784 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1440
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13154784 200μ l Pakke med 1440
1 options
Artikelnummer. 13154784 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 790203
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Det perfekte match til din pipetter
Perfekt spidstilpasning og tætning til pipetteren resulterer i den bedst mulige nøjagtighed og præcision. Kompatibel med Optiload-funktionen i Picus , eLINE™ , mLINE™ og Proline™ Plus pipettere, der muliggør ergonomisk og let spidsfastgørelse og udkastning.
  • Præcisionsfremstillede spidser
  • Giv den bedst mulige nøjagtighed og præcision
  • Kompatibel med de fleste andre pipettefabrikater
  • ISO 8 Clean Room-fremstillingsproces
  • Fremstillet af jomfru polypropylen af højeste kvalitet
  • DNase, RNase og endotoksin-fri certificeret
  • e-stråle præsteriliseret
  • Informativ stativmærkning forbedrer spidsidentifikation og sporbarhed: volumen, produktnummer, lotnummer
  • Reoler, bakker og spidser er 100 % genanvendelige
  • Lufttæt plastikindpakning omkring stativet sikrer renhed under transport og opbevaring (plastikindpakning er almindeligt affald)
  • 20 bakker med 96 spidser afhængig af spidsvolumen
  • Spidsbakker er farvekodede for at angive den matchende, farvekodede pipette
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
Certificeringer
CE certificeret. Fremstillet iht ISO 9001 og ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2.007 tommer.
Længde (metrisk) 5.1cm
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001, ISO 13485
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Format Genopfyldning
Tip stil Standard
Mængde Genopfyldningspakke
Produkttype Ikke-filtrerede tips
Farvekode Gul
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Uddannet Nej
Produktlinje Optifit