Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Optiske vinduer
Artikelnummer. 15417005
Skift visning
Diameter (metrisk):
25,4 mm
25.4 mm
50,8 mm
Tykkelse (metrisk):
1mm
2 mm
Materiale:
Cadmium Telluride
Galliumarsenid
Kvarts
Safir
Sapphire
Oversigt:
Overfladefinish: 40/20
Overfladefinish: 60/40
Surface finish: 60/40
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Tykkelse (metrisk) Materiale Oversigt Pakningsstørrelse
15417005 25.4 mm 1mm Sapphire Surface finish: 60/40 Hver
15457015 25,4 mm 2 mm Cadmium Telluride Overfladefinish: 60/40 Hver
15447035 50,8 mm 2 mm Galliumarsenid Overfladefinish: 60/40 Hver
15437045 25,4 mm 2 mm Safir Overfladefinish: 60/40 Hver
15417055 25,4 mm 2 mm Kvarts Overfladefinish: 40/20 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15417005 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 045560.KS
 Begrænset vare
På lager
Fås i forskellige materialer og dimensioner
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Surface finish: 60/40
Materiale Sapphire
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Produkttype Optical Window
Tykkelse (metrisk) 1mm
Kun brug af forskning i RUO –