Få mere at vide
Thermo Scientific™ Billedplader af optisk kvalitet, 384-brønds, sortvæggede, klar bund
Artikelnummer. 18446438
Mængde:
32 plader
Artikelnummer. 18446438
Brand: Thermo Scientific™ A58941
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse billeddannelsesplader er optisk transparente, ekstra lave, ultraflade plader med 384 brønde, der giver optimal ydeevne til mikroskopi og pladelæserbaserede analyser.
Disse billeddannelsesplader er optisk transparente, ekstra lave, ultraflade plader med 384 brønde, der giver optimal ydeevne til mikroskopi og pladelæserbaserede analyser. De sortvæggede, gennemsigtige 384-brønds billeddannelsesplader kommer vævskulturbehandlet, præ-steriliseret og mærket med unikke stregkoder. De er ideelle til fluorescens-højt indholdsscreening og billeddannelsesassays på vores CellInsight High-Content Screening-instrumenter, stand-alone mikroskoper som f.eks EVOS M7000/5000, og multimodale pladelæsere som f.eks Varioskan LUX mikropladelæser.
Funktionerne ved disse billeddannelsesplader inkluderer:
  • Kvalitetsresultater —ikke flere ude af fokus celler. Cycloolefinpolymer af optisk kvalitet (COP) giver klassens bedste fladhed (100μ m fra kant til kant), transmittans og glas-matchende brydningsindeks (1,34).
  • Ekstra lav baseskørthøjde —på 0,21 mm gør det muligt at læse alle brønde og synsfelter med nedsænknings- og høj NA-linser
  • Hurtigere læsetider —reducerer autofokus-søgningstider på grund af den ultra-flade pladebund. Forbedret transmittans af COP giver mulighed for kortere eksponeringstider, hvilket kan reducere billeddannelsestider og minimere lyseksponering for prøven
  • Resultater, du kan stole på —COP er ideel til fluorescensbilleddannelsesassays, da det er optisk transparent i et bredt bølgelængdeområde sammen med at det er 100 % biokompatibelt, kemisk inert og mekanisk stabilt
  • Tilføj og gå —plader kommer vævskulturbehandlet og præsteriliseret, klar til øjeblikkelig celleudpladning. Brugerdefinerede belægninger fås efter anmodning
  • Screeningsklare —plader leveres med unikke stregkoder, klar til dine screeningsanalyser med højt indhold. Brugerdefinerede stregkoder tilgængelige efter anmodning
Når du kører screenings- og billedanalyser med højt indhold, er høj billedkvalitet afgørende for gode resultater. Flere faktorer kan forringe billedkvaliteten, såsom brug af tykke, ujævne plader, hvilket kan føre til fokuseringsforskelle mellem brønde og billedkvalitetsproblemer på tværs af en plade. De optiske egenskaber af disse billeddannelsesplader producerer overlegen billedkvalitet og opløsning fra hver brønd, når de bruges med fluorescens- eller luminescenslæsere. Fladheden af pladebunden giver også fremragende ydeevne i laserbaserede autofokussystemer. Brug af disse optisk kvalitetsbilledplader hjælper med at få mest muligt ud af automatiserede billeddannelsessystemer og sikrer, at kritiske analyser og prøver ikke kompromitteres på grund af ringere plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alfanumerisk
Format SBS Standard
Låg Med TSP låg
Array 16 x 24
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Cyklisk olefinpolymer
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Vævskultur
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 32 plader
Mængde 32 plader
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.