Få mere at vide
Thermo Scientific™ Optisk varmeforsegling, til Piko PCR plader
Beskrivelse
Når det bruges sammen med en Piko Thermal Cycler eller PikoReal Real-Time PCR System, prøvevolumener så lave som 5μ L kan bruges med minimalt fordampningstab. Disse optiske film er tilgængelige i¼ -størrelse format for Piko PCR plader.
Funktioner af Thermo Scientific Piko PCR/qPCR filmforseglinger
• Optisk klarhed med minimal autofluorescens til real-time PCR-applikationer
• Tæt forsegling for prøvevolumener så lave som 5μ L
• Kryo-kompatibelt klæbemiddel er effektivt til– °80 C
Relaterede produkter
Optisk klæbefilm, til PCR Piko plader
Funktioner af Thermo Scientific Piko PCR/qPCR filmforseglinger
• Optisk klarhed med minimal autofluorescens til real-time PCR-applikationer
• Tæt forsegling for prøvevolumener så lave som 5μ L
• Kryo-kompatibelt klæbemiddel er effektivt til– °80 C
Relaterede produkter
Optisk klæbefilm, til PCR Piko plader
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Optisk |
| Mængde | 100 ark |
| Til brug med (udstyr) | Piko Thermal Cycler eller PikoReal Realtids PCR-system |
| Produkttype | Film, segl eller applikator |
| Produktlinje | Piko |
| Klæbemiddel | Optisk varmeforsegling |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C |
| Pladekompatibilitet | Piko Plade |