Få mere at vide
Biochrom Optisk glas standardkuvette med låg
Artikelnummer. p-7250961
Kapacitet (metrisk):
200μ L
2 ml
Vejlængde:
1 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
200µL
Hver
Artikelnummer. 10526355
Brand: Biochrom 80200383
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optisk glasstandardkuvette har standard rektangulær celle med låg til synlig/UV-spektrofotometri.
  • Optisk glas
  • Standard rektangulær celle med låg
  • Passer til standard spektrofotometer celleholdere
Tekniske data
Type Type 0 Standard Kuvette
Kapacitet (metrisk) 200μ L
Materiale Optisk glas
Længde (metrisk) 12.5 mm
Bredde (metrisk) interiør 10 mm
Inkluderer Afstandsstykker
Vejlængde 1 mm
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Højde (metrisk) 46 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometre, fotometre
Bredde (metrisk) 45 mm
Til brug med (applikation) Spektrofotometriske målinger
Form Rektangel
Diameter (metrisk) 12.7 mm