Få mere at vide
Hellma™ Optiske glas mikroceller
Artikelnummer. 10673711
Kapacitet (metrisk):
7 ml
17,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10673711
Brand: Hellma™ 60305010
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Mikrocelle
Kapacitet (metrisk) 17,5 ml
Materiale Optisk glas
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 9.5mm
Mængde 1 Hver
Vejlængde 50 mm
Bølgelængdeområde 360 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm