Få mere at vide
Hellma™ Optiske glas mikroceller
Kapacitet (metrisk):
7 mL
17.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikrocelle |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Materiale | Optisk glas |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 9.5mm |
| Mængde | 1 Hver |
| Vejlængde | 20 mm |
| Bølgelængdeområde | 360 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |