Få mere at vide
Hellma™ Specielle optiske glaspræcisionsmikrocellekuvetter
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass Precision Micro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
Brand:  Hellma™ 100-100-20
1626.49 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10437641
  • 2305.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Transmission på mere end 80 % over et spektralområde på mellem 320 og 2500 nm
  • Til fotometri- og kolorimetrimålinger
Tekniske data
Tekniske data
Makroabsorptionscelle
Optisk glas
100 mm
45 mm
35.000μ L
9.5mm
360 til 2500 nm
12.5 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hellma™ Specielle optiske glaspræcisionsmikrocellekuvetter > Kapacitet: 35000 μL