Få mere at vide
Hellma™ Optisk glas store celler
Kapacitet (metrisk):
20.000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stor Celle |
| Kapacitet (metrisk) | 20.000μ L |
| Materiale | Optisk glas |
| Bredde (metrisk) interiør | 50mm |
| Mængde | 1 hver |
| Vejlængde | 10± 0,2 mm |
| Højde (metrisk) | 53 mm |
| Bredde (metrisk) | 55 mm |