Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Dækglas til tællekamre og hæmacytometre
:
Tykkelse: 0,4 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af specielt optisk glas
- Klar til brug
- Slibede og polerede kanter
- Yderligere funktion: Den fremragende kvalitet af kanterne gør hæmacytometerets dækglas velegnet til blodudstrygninger
- Individuelt pakket i polyposer, 10 polyposer i en plastikkasse, 10 plastikkasser i en papkasse
- Til in vitro diagnostiske (IVD) applikationer i henhold til IVD direktiv 98/79/EC, med CE-mærke og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 26 mm |
| Oversigt | Slibede og polerede kanter |
| Til brug med (udstyr) | Tællekamre og hæmacytometre |
| Mængde | 100 |