Få mere at vide
Hellma™ Optiske glasceller
Artikelnummer. 10351692
Kapacitet (metrisk):
45μ L
Artikelnummer. 10351692
Brand: Hellma™ 40201310
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Celle
Kapacitet (metrisk) 45μ L
Materiale Optisk glas
Bredde (metrisk) interiør 25mm
Mængde 1 hver
Vejlængde 25 x 25 mm
Højde (metrisk) 70 mm
Bredde (metrisk) 30 mm
Til brug med (applikation) Turbiditetsmåling
Form Rektangel