Få mere at vide
BRAND™ Optisk glas hulrumsglas
Artikelnummer. p-8772024 Shop alle Brand produkter
Nå tælle:
1
2
3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12158681
Brand: BRAND™ 475535
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med rektangulære slebne kanter.
  • Hvidt (klart) soda-kalkglas, hydrolytisk klasse 3
  • Enkelt konkavitet
  • Leveres i pakker med 50 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. pakke 50
Kanter Jord
Materiale Sodavand Lime glas
Tykkelse (metrisk) 1,2 til 1,5 mm
Type Optisk glasglas
Nå tælle 2
Farve Klar hvid