Få mere at vide
BRAND™ Optisk glas hulrumsglas
Artikelnummer. 10555602 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Nå tælle:
1
2
3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle unitSize
10555602 1 Pakke med 50
12158681 2 Pakke med 50
10151391 3 Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10555602 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 475505
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med rektangulære slebne kanter.
  • Hvidt (klart) soda-kalkglas, hydrolytisk klasse 3
  • Enkelt konkavitet
  • Leveres i pakker med 50 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. pakke 50
Kanter Jord
Materiale Sodavand Lime glas
Tykkelse (metrisk) 1,2 til 1,5 mm
Type Optisk glasglas
Nå tælle 1
Farve Klar hvid