Få mere at vide
Thermo Scientific™ Optisk klæbefilm, til Piko PCR plader
Artikelnummer. p-7180355
Mængde:
100 ark
400 ark
Pakningsstørrelse:
100 ark
Pakke med 400
Artikelnummer. 15266207
Brand: Thermo Scientific™ ASF0020100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Det usædvanligt klare Thermo ScientificPiko PCR/qPCR filmforsegling tillader høj transmission af fluorescens på tværs af rækken af almindeligt anvendte fluoroforer. Når det bruges med aPiko Thermal Cycler ellerPikoReal Real-Time PCR System, kan prøvevolumener så lave μsom 5 L bruges med minimalt fordampningstab. Disse optiske klæbende film er tilgængelige i¼ -størrelse format for Piko PCR plader.
Når det bruges sammen med en Piko Thermal Cycler eller PikoReal Real-Time PCR System, prøvevolumener så lave som 5 μL kan bruges med minimalt fordampningstab. Disse optiske film er tilgængelige i ¼-størrelsesformatet til Piko PCR plader.
Funktioner af Thermo Scientific Piko PCR/qPCR filmforseglinger
• Optisk klarhed med minimal autofluorescens til real-time PCR-applikationer
• Tæt forsegling til prøvevolumener så lave som 5 μL
•selvklæbende bagside giver nem påføring
• Kryo-kompatibelt klæbemiddel er effektivt til -°80
C Relaterede
produkteroptisk klæbefilm, til Piko PCR plader
Optical Heat Seal, for Piko PCR plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Optisk
Mængde 100 ark
Produkttype Film, segl eller applikator
Produktlinje Piko
Klæbemiddel Trykfølsom optisk tætning
Pladekompatibilitet Piko Plade