Få mere at vide
Thermo Scientific™ Optisk klæbefilm, til Piko PCR plader
Artikelnummer. 15266207
Skift visning
Mængde:
100 ark
400 ark
Pakningsstørrelse:
100 ark
Pakke med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15266207 100 ark 100 ark
10720181 400 ark Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15266207 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ASF0020100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det usædvanligt klare Thermo ScientificPiko PCR/qPCR filmforsegling tillader høj transmission af fluorescens på tværs af rækken af almindeligt anvendte fluoroforer. Når det bruges med aPiko Thermal Cycler ellerPikoReal Real-Time PCR System, kan prøvevolumener så lave μsom 5 L bruges med minimalt fordampningstab. Disse optiske klæbende film er tilgængelige i¼ -størrelse format for Piko PCR plader.
Når det bruges sammen med en Piko Thermal Cycler eller PikoReal Real-Time PCR System, prøvevolumener så lave som 5 μL kan bruges med minimalt fordampningstab. Disse optiske film er tilgængelige i ¼-størrelsesformatet til Piko PCR plader.
Funktioner af Thermo Scientific Piko PCR/qPCR filmforseglinger
• Optisk klarhed med minimal autofluorescens til real-time PCR-applikationer
• Tæt forsegling til prøvevolumener så lave som 5 μL
•selvklæbende bagside giver nem påføring
• Kryo-kompatibelt klæbemiddel er effektivt til -°80
C Relaterede
produkteroptisk klæbefilm, til Piko PCR plader
Optical Heat Seal, for Piko PCR plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Optisk
Mængde 100 ark
Produkttype Film, segl eller applikator
Produktlinje Piko
Klæbemiddel Trykfølsom optisk tætning
Pladekompatibilitet Piko Plade