Få mere at vide
Thermo Scientific™ Optisk klæbefilm, til Piko PCR plader
Mængde:
100 ark
400 ark
Pakningsstørrelse:
100 ark
Pakke med 400
Beskrivelse
Det usædvanligt klare Thermo ScientificPiko PCR/qPCR filmforsegling tillader høj transmission af fluorescens på tværs af rækken af almindeligt anvendte fluoroforer. Når det bruges med aPiko Thermal Cycler ellerPikoReal Real-Time PCR System, kan prøvevolumener så lave μsom 5 L bruges med minimalt fordampningstab. Disse optiske klæbende film er tilgængelige i¼ -størrelse format for Piko PCR plader.
Højdepunkter
- Optisk klarhed med minimal autofluorescens til real-time PCR-applikationer
- Tæt forsegling for prøvevolumener så lave som 5 μL
- Klæbende bagside tillader nem påføring uden dyre tætningsanordninger
- Kryo-kompatibelt klæbemiddel er effektivt til -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Optisk |
| Mængde | 400 ark |
| Til brug med (udstyr) | Piko™ Thermal Cycler, PikoReal™ Realtids PCR-system |
| Produkttype | Film, segl eller applikator |
| Produktlinje | Piko |
| Klæbemiddel | Trykfølsom optisk tætning |
| Pladekompatibilitet | Piko Plade |