Få mere at vide
Applied Biosystems™ Optiske selvklæbende dæksler GPLE
Artikelnummer. 17158238 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
25 covers
Artikelnummer. Mængde
17158238 25 covers
1 options
Artikelnummer. 17158238 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A49767
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Applied Biosystems Optical Adhesive Cover GPLE er en trykfølsom film, der reducerer brønd-til-brønd-kontamination og forhindrer prøvefordampning, når den påføres en mikroplade. Den er optisk klar til brug med PCR-applikationer i realtid.
  • En trykfølsom film, der reducerer brønd til brønd kontaminering og forhindrer prøvefordampning, når den påføres en mikroplade
  • Den er optisk klar til brug med PCR-applikationer i realtid
  • Hvert parti er fremstillet i en ISO registreret facilitet, hvilket gør dem ideelle til brug med diagnostiske procedurer
  • Covers er nemme at bruge, du skal blot fjerne bagsiden fra den klæbende film og placere på mikropladen
  • Brug i kombination med MicroAmp Adhæsive Film Applikator til at påføre tryk og danne en tæt forsegling mellem mikropladen og den klæbende film
  • Dette vil reducere muligheden for krydskontaminering mellem prøvebrønde og forhindre prøvefordampning for konsistente realtids PCR-data
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance GPLE
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 25 covers
Mængde 25 covers
Til brug med (applikation) PCR, qPCR
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og undgå direkte sollys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Film, segl eller applikator
Klæbemiddel Trykfølsom
Kan gennembores Nej
Pladekompatibilitet 96/384-brønds plade
Vis mere Vis mindre
Til laboratoriebrug