Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå maksimal reaktivitet i mange diagnostiske applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartikler til brug i turbidimetriske/nephelometriske assays, objektglasagglutinationsassays, kemiluminescerende assays og i klinisk diagnostik og molekylærbiologiske applikationer. Partikler kan bruges direkte fra flasken uden forudgående rengøring.
- Fås i en lang række diametre (fra 0,1μ M til 2,5μ M)
- Ingen forvask
- Tæt størrelsesfordeling —CV 2<%
- Optimeret kolloid stabilitet
- Holdbarhed på 10 år
Anbefalet til:
Klinisk diagnostik, molekylærbiologi, nefelometriske, turbidimetriske og objektglasagglutinationsassays
Bemærk:
Ved brug Opti-Bind partikler, spørg om vores Microparticle Reagent Optimization Manual, som skitserer vores reagensudviklingsstrategi. Denne manual inkluderer validerede protokoller for binding, kobling og partikelreagensoptimering.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Inkluderer analysecertifikat |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Opti-Bind Polystyrensulfatpartikler |
| Til brug med (applikation) | Diagnostiske analyser |
| Materiale | Polystyrensulfat |
| Produkttype | Specialpartikler |
| Inkluderer | Indlægsseddel og analysecertifikat |
| Mængde | 15 ml |
| Prøveevalueringspakker | Disse evalueringspakker giver dig mulighed for at købe små prøver fra vores standardbeholdning af forskellige overflader, farver, størrelser og bindingskapaciteter til stærkt reducerede priser. Opti-Bind partikler er pakket i 15 ml flasker med 10 % tørstof. Evalueringspakken består af tre partier fra alle tilgængelige Opti-Bind polystyren partikler. |
| Specialemballage | Opti-Bind Polystyrenpartikler fås i forskellige koncentrationer og pakkestørrelser efter anmodning. |
| Vis mere |