Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartikler
Artikelnummer. 11874183 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,2μ m
0,3μ m
0,4μ m
0,6μ m
0,85μ m
1,25μ m
2.5μ m
Mængde:
15 ml
100 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
15ml
Artikelnummer. 11874183
Brand: Thermo Scientific™ 91001397100290
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå maksimal reaktivitet i mange diagnostiske applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartikler.
Opnå maksimal reaktivitet i mange diagnostiske applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartikler til brug i turbidimetriske/nephelometriske assays, objektglasagglutinationsassays, kemiluminescerende assays og i klinisk diagnostik og molekylærbiologiske applikationer. Partikler kan bruges direkte fra flasken uden forudgående rengøring.
Vores produktion bruger ikke almindelige overfladeaktive stoffer (som SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100 ), der kan interferere med proteinbinding til partikeloverflader. Polystyrenoverflader er meget hydrofobe og adsorberer proteiner næsten øjeblikkeligt. Vores proprietære anioniske overfladeaktive stof forstyrrer ikke bindingen af proteiner og får heller ikke proteiner til at desorbere fra mikropartikeloverflader.
  • Fås i en lang række diametre (fra 0,1μ M til 2,5μ M)
  • Ingen forvask
  • Tæt størrelsesfordeling —CV 2<%
  • Optimeret kolloid stabilitet
  • Holdbarhed på 10 år
Anbefalet til:
Klinisk diagnostik, molekylærbiologi, nefelometriske, turbidimetriske og objektglasagglutinationsassays
Bemærk:
Ved brug Opti-Bind partikler, spørg om vores Microparticle Reagent Optimization Manual, som skitserer vores reagensudviklingsstrategi. Denne manual inkluderer validerede protokoller for binding, kobling og partikelreagensoptimering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Inkluderer analysecertifikat
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Opti-Bind Polystyrensulfatpartikler
Til brug med (applikation) Diagnostiske analyser
Materiale Polystyrensulfat
Produkttype Specialpartikler
Inkluderer Indlægsseddel og analysecertifikat
Mængde 15 ml
Prøveevalueringspakker Disse evalueringspakker giver dig mulighed for at købe små prøver fra vores standardbeholdning af forskellige overflader, farver, størrelser og bindingskapaciteter til stærkt reducerede priser. Opti-Bind partikler er pakket i 15 ml flasker med 10 % tørstof. Evalueringspakken består af tre partier fra alle tilgængelige Opti-Bind polystyren partikler.
Specialemballage Opti-Bind Polystyrenpartikler fås i forskellige koncentrationer og pakkestørrelser efter anmodning.
Diameter (metrisk) 0,6μ m
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P281-Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.