Få mere at vide
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Artikelnummer. 17848177
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Vægt (metrisk):
0.360 kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vægt (metrisk)
17848177 10 L 0.360 kg
1 options
Artikelnummer. 17848177 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000095809
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can har en kapacitet på 10 L og kommer i en naturlig farve.
  • Omfattende udvalg af lukketilbehør gør det lettere at bruge mange formål
  • Fås i naturlige eller blå farver
  • Lækagesikker
  • FN-godkendelse til: 2,5 til 5 L og 10 til 30 L jerrydåser
  • Kasketter sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance Referenceerklæring om overensstemmelse
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 50 mm
Lukketype Skruelåg
Farve Neutral
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Fyldning
Til brug med (udstyr) Ingen
Gradueringer Nej
Højde (engelsk) 11,81 tommer
Højde (metrisk) 310 mm
Inkluderer Ingen
Længde (engelsk) 9,06 tommer.
Længde (metrisk) 230 mm
Materiale HDPE
Mundstil DIN50 gevind
Hals stil DIN 50
Produkttype Jerry Can
Form Rektangulær
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 0.360 kg