Få mere at vide
Gibco™ Opti-MEM™ I Reduceret Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
Beskrivelse
Opti-MEM™ Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring af væksthastighed eller morfologi. Opti-MEM™ anbefales også til brug med kationiske lipidtransfektionsreagenser, som f.eks Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK og primære fibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ Opti-MEM™modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Den komplette formulering er fortrolig. For mere information, kontakt venligst tekniske tjenester .
Gibco™ Opti-MEM™ er et unikt medie, der indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Disse yderligere komponenter muliggør en reduktion af serumtilskud med mindst 50 %. Gibco™ Opti-MEM™ med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Opti-MEM™ er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Opti-MEM™ produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (31985-070). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ Opti-MEM™ bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L) og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Gibco™ Opti-MEM™ er et unikt medie, der indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Disse yderligere komponenter muliggør en reduktion af serumtilskud med mindst 50 %. Gibco™ Opti-MEM™ med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Opti-MEM™ er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Opti-MEM™ produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (31985-070). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Gibco™ Opti-MEM™ bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L) og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Reduceret-serum medium |
| Med tilsætningsstoffer | GlutaMAX, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur, transfektion |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,0 til 7,4 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Opti-Mem™ Reduceret serummedium, 10 x 500 ml, væske, 1 x koncentration, 7,0 til 7,4 pH, med Glutamax™ , phenolrød, natriumpyruvat, 18 måneders holdbarhed, 280 til 320 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur, transfektion |
Til in vitro-diagnostisk brug.