Få mere at vide
Gibco™ Opti-MEM™ I Reduceret Serum Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076127
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 11524456
Brand: Gibco™ 31985047
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opti-MEM™ I Reduceret Serum Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Opti-MEM™ I medium anbefales også til brug med kationiske lipidtransfektionsreagenser, som f.eks Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan bruges med en række forskellige suspensions- og adhærente pattedyrceller, herunder Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK og primære fibroblaster. Vi tilbyder en række af Opti-MEM™ I modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Den komplette formulering er fortrolig. For mere information, kontakt venligst teknisk service.
Bruger Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et unikt medium, der indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Disse yderligere komponenter muliggør en reduktion af serumtilskud med mindst 50 %. Opti-MEM™ I medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L), og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
cGMP fremstilling og kvalitetssystem
Opti-MEM™ I er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Opti-MEM™ Jeg produkt lavet i vores Grand Island facilitet. Denne facilitet er også registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Reduceret-serum medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur, transfektion
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,0 til 7,4
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Opti-Mem™ Reduceret serummedium, 500mL, flydende, 1 x koncentration, 7,0 til 7,4 pH, med L-glutamin, phenolrød, natriumpyruvat, 18 måneders holdbarhed, 280 til 320 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrstransfektionscellekultur