Få mere at vide
Oprozomib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oprozomib |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N4O7S/c1-15-26-11-20(37-15)24(33)29-19(13-35-4)23(32)28-18(12-34-3)22(31)27-17(21(30)25(2)14-36-25)10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,11,17-19H,10,12-14H2,1-4H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t17-,18+,19+,25+/m0/s1 |
| Formel vægt | 532.1992 |