Få mere at vide
Oprozomib, MedChemExpress
Beskrivelse
Oprozomib (PR-047) is an orally bioavailable and selective peptide epoxyketone proteasome inhibitor with IC50s of 36 and 82 nM for proteasome (β5) and immunoproteasome (LMP7), respectively. Oprozomib (ONX 0912) induces apoptosis in MM cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oprozomib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 935888-69-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H32N4O7S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | ONX 0912 PR-047 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.88 mM) |
| Vis mere |