Få mere at vide
Opipramol, TRC
Artikelnummer. 17930615
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930615 10 mg
30137248 25 mg
17901635 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO66960010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 315-72-0
Molekylær formel C23 H29 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 363.5
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol, Endison, G 33040, GR 33040, N-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazino]propyl]iminostilbene, NSC 169867, Opipramol, Opipramol G, Opramidol
IUPAC navn 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Opipramol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
Formel vægt 363.2311
Procent renhed >95%