Få mere at vide
Opipramol Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17901456
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17901456 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17901456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0422.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Opipramol Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Opipramol Dihydrochloride
CAS 909-39-7
Analyt- eller komponentnavne Opipramol Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H29 N3 O . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Dinsidon, G 33040, Insidon, Insidone, Nisidana, Opipramol hydrochloride, Pramolan, 5-[gamma-(beta-Hydroxyethylpiperazino)propyl]-5H-dibenzo[b,f]azepine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 436.42
Mængde 50 mg
Formel vægt 435.1844 g/mol