Få mere at vide
Opianic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Opianic acid |
| CAS | 519-05-1 |
| Molekylær formel | C10 H10 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Formyl-2,3-dimethoxybenzoic Acid, 5,6-Dimethoxyphthalaldehydic Acid, 2,3-Dimethoxy-6-formylbenzoic Acid, 5,6-Dimethoxy-2-formylbenzoic Acid, 5,6-Dimethoxyphthalaldehydic Acid, 6-Formyl-2,3-dimethoxybenzoic Acid, NSC 35546, Opianic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-7-4-3-6(5-11)8(10(12)13)9(7)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1ccc(C=O)c(C(=O)O)c1OC |
| IUPAC navn | 6-formyl-2,3-dimethoxy-benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vægt | 210.0528 |