Få mere at vide
Ophthazin sulfat, TRC
Artikelnummer. 30136179
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136179 5 g
30138163 2.5 mg
30008386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO6692005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7327-87-9
Molekylær formel C8 H10 N6 . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 288.28
Synonym Phthalazine, 1,4-dihydrazinyl-, sulfate (1:1), 1,4-Phthalazinedione, 2,3-dihydro-, dihydrazone, sulfate (1:1) (9CI), Phthalazine, 1,4-dihydrazino-, sulfate (1:1) (8CI), 1,4-Dihydrazinophthalazine sulfate, Depressan, Dihydralazine sulfate, Dihydrazinophthalazine sulfate, Dihyzin
IUPAC navn (Z)-[(4Z)-4-hydrazinyliden-2,3-dihydrophthalazin-1-yliden] hydrazin; Svovlsyre
SMIL N\N=C\1/NN\C(=N/N)\c2ccccc12.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydralazine Sulfate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Formel vægt 288.0641