Få mere at vide
Hirschmann™ Betjeningskabel
Artikelnummer. 10319630
Skift visning
Type:
Styrekabel
Artikelnummer. Type
10319630 Styrekabel
1 options
Artikelnummer. 10319630 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9564003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.60 DKK
    217.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 110.11 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Betjeningskabel til start af dispenseringsprocessen eksternt.
  • For opus™
  • Tilslutningskabel mellem modul og basisenhed
Tekniske data
Til brug med (applikation) Start af doseringsoperationen eksternt (for basisenheder 10 + 20 + 50 ml), f.eks. Til integration i automatiske processer
nr. pr. pakke 1 hver
Type Styrekabel