Få mere at vide
Hirschmann™ openend™ Kapillærpipetter til engangsbrug, Na-hep
Beskrivelse
- Natriumhepariniseret
- Overensstemmelse certificeret
- Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas
- CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.5% |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Længde (metrisk) | 60± 0,5 mm |
| Type | Kapillær pipette |
| Engangs | Engangsbrug |