Få mere at vide
Hirschmann™ openend™ Kapillærpipetter til engangsbrug
Artikelnummer. 10383132
Skift visning
Mængde:
10 x 100/pakke
Artikelnummer. Mængde
10383132 10 x 100/pakke
1 options
Artikelnummer. 10383132 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 905021001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 DKK
    1186.29 DKK / Pakke med 1000
    Spare 163.71 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Letter fejlfri kapillærfyldning i laboratoriet med Hirschmann™ openend teknologi med tilsigtet brudpunkt.Engangs mikrokapillærpipetter, openend er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas.
  • Nem påfyldningsoperation
  • Openend teknologi
  • Natrium hepariniseret
  • DURAN™, certificeret overensstemmelse, med foruddefineret brudpunkt for nøjagtig volumenkonfiguration
  • LOT-nummer på emballage, mærket med: kan bruges indtil
  • CE i henhold til IVD 98/79 EF. Sikker væskehåndtering
  • De openend fyldes ved kapillærvirkning ud over midten til omtrent det trykte ringmærke, resterende medium på ydersiden af kapillæren fjernes, og kapillæren adskilles ved forsigtigt tryk med fingrene
  • Den helt fyldte del indeholder nu det nøjagtige volumen
Tekniske data
Nøjagtighed 0.5%
Certificeringer/compliance CE iflg. IVD 98/79 EG, overensstemmelsescertificeret
Variationskoefficient 1%
Oversigt Engangs mikrokapillærpipetter med forudbestemt brudpunkt for nem håndtering, natriumhepariniseret, openend
Materiale Borosilikatglas
Mængde 10 x 100/pakke
Type Åbent