Beskrivelse
Siden AccuFill tips har en kortere holdbarhed end OpenArray plader, anbefaler vi, at du justerer din ordremængde efter din anslåede OpenArray gennemløb.Om OpenArray Realtids PCR-platform: Den OpenArray Real-Time PCR Platform giver PCR-baseret genotypebestemmelse og genekspressionsanalyse af hundreder til tusinder af prøver og analyser pr. dag. Forskere kan analysere op til 144 prøver på en enkelt OpenArray plade. Tre OpenArray plader kan cykles og afbildes samtidigt på OpenArray™ Real-Time PCR-instrument, der giver resultater med høj kapacitet med lethed. Systemets arbejdsgange termiske cyklusser og fluorescerende billeder OpenArray plader. Resultater fanges på den eksterne pc, og OpenArray analysesoftware gør det muligt for forskere at se specifikke analysedata.
Siden AccuFill tips har en kortere holdbarhed end OpenArray plader, anbefaler vi, at du justerer din ordremængde efter din anslåede OpenArray gennemløb.
Om OpenArray Realtids PCR-platform
The OpenArray Real-Time PCR Platform giver PCR-baseret genotypebestemmelse og genekspressionsanalyse af hundreder til tusinder af prøver og analyser pr. dag. Forskere kan analysere op til 144 prøver på en enkelt OpenArray plade. Tre OpenArray plader kan cykles og afbildes samtidigt på OpenArray™ Real-Time PCR-instrument, der giver resultater med høj kapacitet med lethed. Systemets arbejdsgange termiske cyklusser og fluorescerende billeder OpenArray plader. Resultater fanges på den eksterne pc, og OpenArray analysesoftware gør det muligt for forskere at se specifikke analysedata.
Komplet platform
The OpenArray Realtids PCR-platform inkluderer:
• OpenArray Real-Time PCR —Instrument billeder tre OpenArray plader samtidigt
• OpenArray AccuFill —Systemet indlæser prøver i OpenArray plader
• OpenArray™ Case —Sealing Station tætninger OpenArray plader
• OpenArray instrumenttilbehør (inkluderer pc-system)
• OpenArray™ Software til genotypeanalyse
• OpenArray™ Realtids PCR-analysesoftware
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Tips |
| Indhold og opbevaring | Hver Pk. indeholder 10 æsker af AccuFill™ spidser, med 384 spidser / æske. |
| Til brug med (udstyr) | OpenArray™ |
| Produktlinje | AccuFill, OpenArray |
| Produkttype | Systemtip |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Mængde | 10 bokse |