Beskrivelse
De er mikroplader med lavt volumen, der bruges i QuantStudio™ OpenArray™ AccuFill™ System til prøvelæsning på OpenArray™ plader. Disse særlige plader er sorte for forbedret visualisering under læsning.
4406947
Farve: Klar, Reaktionshastighed: Standard
NC0973054
Farve: Sort, Reaktionshastighed: Standard
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | Hver kasse indeholder 10 x 384-brønds plader, nok til 80 OpenArray™ Real-Time PCR plader. |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Produktlinje | OpenArray |
| Produkttype | Prøveplade |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Mængde | 10 plader |
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Farve | Sort |