Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Open-Top Septa Caps, 24-414 mm, bundet septa, bulk
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521723
Halsfinish:
24-400
24-414
33-430
53-400
58-400
nr. pr. sag:
24/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 15384835
Brand: Thermo Scientific™ 2972400UB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg denne højkvalitets septa-hætte, som opfylder EPA-ydelsesbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, til brug med vores septa-hætteglas, flasker og krukker.
Thermo Scientific™ Septa Caps inkluderer en indbundet 0,045 in. tyk septa. De samme højkvalitets septa-hætter, der bruges på vores Thermo Scientific VOA-hætteglas, septa-flasker og septa-glas. Behandlet for at opfylde EPA-–præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser.
  • Hvid polypropylen åben tophætte med bundet PTFE-foret silikoneskillevæg
  • Septum permanent bundet til hætten
  • Katalog nr. 297-2414 er en åben tophætte uden septum og kan bruges med Thermo Scientific løs septa med 24mm diameter
  • Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis
Inkluderer:
Kun hætte
Kompatibel med:
Til brug med Thermo Scientific VOA Hætteglas, flasker og krukker. 297-2414 lukninger er kompatible med løse septa kat. nr. 288-0022, 288-0072, 288-0022BP og S24-400-S2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringsparametre VOA
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 24/Cs.
Septa Silikone/PTFE
Niveau Ubehandlet
Liner materiale Bondet 0,060 in. tynde PTFE-forede silikone septa
Halsfinish 24-400
Certificeringer/compliance Behandlet for at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser; Fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Form Rund
Produkttype Åbn Top Cap
Diameter (metrisk) 24 mm