Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Open-Top Septa Caps, 24-414 mm, bundet septa, bulk
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Septa Caps inkluderer en indbundet 0,045 in. tyk septa. De samme højkvalitets septa-hætter, der bruges på vores Thermo Scientific VOA-hætteglas, septa-flasker og septa-glas. Behandlet for at opfylde EPA-–præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser.
- Hvid polypropylen åben tophætte med bundet PTFE-foret silikoneskillevæg
- Septum permanent bundet til hætten
- Katalog nr. 297-2414 er en åben tophætte uden septum og kan bruges med Thermo Scientific løs septa med 24mm diameter
Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis
Inkluderer:
Kun hætte
Kompatibel med:
Til brug med Thermo Scientific VOA Hætteglas, flasker og krukker. 297-2414 lukninger er kompatible med løse septa kat. nr. 288-0022, 288-0072, 288-0022BP og S24-400-S2.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringsparametre | VOA |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| Septa | Silikone/PTFE |
| Niveau | Ubehandlet |
| Liner materiale | Bondet 0,060 in. tynde PTFE-forede silikone septa |
| Halsfinish | 24-400 |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Form | Rund |
| Vis mere |