Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Open-Top Septa Caps, 24-414 mm, bundet septa, bulk
Artikelnummer. 12817110
Skift visning
Halsfinish:
24-400
24-414
33-430
53-400
58-400
nr. pr. sag:
24/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsfinish nr. pr. sag Pakningsstørrelse
12817110 24-414 24/Cs. Pakke med 24
15384835 24-400 24/Cs. Pakke med 24
15336116 53-400 24/Cs. Pakke med 24
16857356 58-400 24/Cs. -
15454580 33-430 24/Cs. Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12817110 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2972414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00 DKK
    272.34 DKK / Pakke med 24
    Spare 8.66 DKK
    3% Slukket
På lager
Vælg denne højkvalitets septa-hætte, som opfylder EPA-ydelsesbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, til brug med vores septa-hætteglas, flasker og krukker.
Thermo Scientific™ Septa Caps inkluderer en indbundet 0,045 in. tyk septa. De samme højkvalitets septa-hætter, der bruges på vores Thermo Scientific VOA-hætteglas, septa-flasker og septa-glas. Behandlet for at opfylde EPA-–præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser.
  • Hvid polypropylen åben tophætte med bundet PTFE-foret silikoneskillevæg
  • Septum permanent bundet til hætten
  • Katalog nr. 297-2414 er en åben tophætte uden septum og kan bruges med Thermo Scientific løs septa med 24mm diameter
  • Behandlet for at opfylde EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis
Inkluderer:
Kun hætte
Kompatibel med:
Til brug med Thermo Scientific VOA Hætteglas, flasker og krukker. 297-2414 lukninger er kompatible med løse septa kat. nr. 288-0022, 288-0072, 288-0022BP og S24-400-S2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringsparametre VOA
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 24/Cs.
Niveau Ubehandlet
Liner materiale Ingen
Halsfinish 24-414
Diameter (metrisk) 24 mm
Form Rund
Certificeringer/compliance Behandlet for at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser; Fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Open Top Cap