Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skruelåg med åben top
Artikelnummer. p-4526235 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
3 ml
3,5 ml
7 ml
10 ml
14 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 11571024
Brand: Thermo Scientific™ TS13215
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Open-Top skruelåg giver en inert, lufttæt forsegling og direkte punkteringsadgang til prøven med en sprøjtekanyle.
Thermo Scientific™ Open-Top skruelåg giver en inert, lufttæt forsegling og direkte punkteringsadgang til prøven med en sprøjtekanyle.
  • Passer ind Reacti-Vial™ små reaktionshætteglas
  • Anvendes med PTFE/gummi laminerede skiver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Passer til 0,3 og 1,0 ml Reacti-hætteglas, 3,5 ml skruelåg Septum-hætteglas
Volumen (metrisk) 3,5 ml
Type Åbn den øverste skruelåg
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) 0,3 og 1 mL Reacti-hætteglas, 3,5 mL Septum-hætteglas med skruelåg
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.