Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skruelåg med åben top
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Thermo Scientific™ Open-Top skruelåg giver en inert, lufttæt forsegling og direkte punkteringsadgang til prøven med en sprøjtekanyle.
- Passer ind Reacti-Vial™ små reaktionshætteglas
- Anvendes med PTFE/gummi laminerede skiver
Specifications
Specifications
| Oversigt | TS-13216 |
| Volumen (metrisk) | 7 ml |
| Type | Åbn den øverste skruelåg |
| Lukkestørrelse | 15 mm |
| Til brug med (udstyr) | 7 mL Septum-hætteglas med skruelåg og små Reacti-hætteglas |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.