Få mere at vide
Thermo Scientific™ Åbn topskruelåg til prøveopbevaringshætteglas
Artikelnummer. p-8739000
Lukkestørrelse:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12468626
Brand: Thermo Scientific™ B780720
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åbn topskruelåg til prøveopbevaringshætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Oversigt Åben top 20-400 skruelåg
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg (åben top)
Mængde 100
Lukkestørrelse 20 mm