Få mere at vide
Thermo Scientific™ Åbn topskruelåg til prøveopbevaringshætteglas
Lukkestørrelse:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Åbn topskruelåg til prøveopbevaringshætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Black |
| Oversigt | Open top 8-425 Screw Cap |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Screw Cap (Open-Top) |
| Mængde | 100 |
| Lukkestørrelse | 8 mm |