Få mere at vide
Thermo Scientific™ Åbn topskruelåg til prøveopbevaringshætteglas
Artikelnummer. 12458626
Lukkestørrelse:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12458626
Brand: Thermo Scientific™ B780718
Åbn topskruelåg til prøveopbevaringshætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Oversigt Open top 18-400 Screw Cap
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap (Open-Top)
Mængde 100
Lukkestørrelse 18 mm